Fontos dokumentumok
SAB4200148
Anti-Derlin-1 antibody, Mouse monoclonal
clone Derlin1-1, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Anti-DER-1, Anti-DERL1, Anti-Der1-like domain family, member 1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
Derlin1-1, monoclonal
molekulatömeg
antigen ~22 kDa
faj reaktivitás
mouse, bovine, rat, canine, human
koncentráció
~1.0 mg/mL
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 2-4 μg/mL using whole extracts of mouse NIH-3T3 or rat NRK cells
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... DERL1(79139)
mouse ... Derl1(67819)
rat ... Derl1(362912)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)