SAB3701246
Anti-Human IgG F(ab′)2, F(ab′)2 fragment, highly cross absorbed antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
koncentráció
1.0 mg/mL
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Related Categories
Egyediség
Immunogén
Fizikai tulajdonságok
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)