Merck
F4142
Sigma-Aldrich
Micro-dissecting forceps
curved
Szinonimák:
curved dissecting forceps, curved tissue forceps
About This Item
UNSPSC kód:
41122405
NACRES:
NB.51
material
stainless steel
kiszerelés
pack of 1 ea
Hosszúság
4 in.
Általános leírás
with serrated tip
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)