SAB3700846
Anti-Rabbit IgG (Fc specific)-Rhodamine antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Szinonimák:
TRITC
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
rhodamine conjugate
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
form
lyophilized powder
faj reaktivitás
rabbit
technika/technikák
direct immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Fizikai tulajdonságok
Fizikai forma
Feloldás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3