Fontos dokumentumok
SAB3700117
Sigma-Aldrich
Anti-Dog IgG (H+L)-Biotin antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.46
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
biotin conjugate
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
Forma
lyophilized powder
faj reaktivitás
dog
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Egyediség
This product was prepared from monospecific antiserum by immunoaffinity chromatography using Dog IgG coupled to agarose beads. Assay by immunoelectrophoresis resulted in a single precipitin arc against Anti-Biotin, Anti-Goat Serum, Dog IgG and Dog Serum.
Immunogén
Dog IgG whole molecule
Fizikai tulajdonságok
Antibody format: IgG
Fizikai forma
Supplied in 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2 with 10 mg/mL Bovine Serum Albumin (BSA) - Immunoglobulin and Protease free
Feloldás
Reconstitute with 1.0 mL deionized water (or equivalent).
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Skull and crossbonesEnvironment
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)