SAB2702133
Monoclonal Anti-CEP164 antibody produced in mouse
Szinonimák:
Cep164 Antibody, Cep164 Antibody - Monoclonal Anti-CEP164 antibody produced in mouse, NPHP15
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
13
monoclonal
form
liquid
faj reaktivitás
human
koncentráció
1 mg/mL
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1:500-1:3000
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CEP164(22897)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás