Fontos dokumentumok
GF02863841
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
powder, 45micron max. particle size, 100g
Szinonimák:
FE226010
About This Item
UNSPSC kód:
11171600
NACRES:
NA.23
form
powder
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 028-638-41
súly
100 g
maximum részecskeméret
45 μm
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)