Fontos dokumentumok
SAB2702174
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RAD52 antibody produced in mouse
Szinonimák:
P43351, RAD52 homolog (S. cerevisiae)
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
konjugátum:
unconjugated
application:
WB
klón:
5H9
monoclonal
faj reaktivitás:
human
citations:
technika/technikák:
western blot: 1:500-1:3000
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
5H9
monoclonal
Forma
liquid
faj reaktivitás
human
koncentráció
1 mg/mL
technika/technikák
western blot: 1:500-1:3000
izotípus
IgG
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... RAD52(5893)
Immunogén
Human Rad52 recombinant protein expressed in E. coli.
Alkalmazás
Suggested starting dilutions are as follows: WB: 1:500-1:3000. Not yet tested in other applications. Optimal working dilutions should be determined experimentally by the end user.
Biokémiai/fiziológiai hatások
DNA double-strand breaks can be generated by exposure to ionizing radiation or through endogenous cellular reactions. Double-strand breaks are generally thought to be repaired via one of two distinct mechanisms: homologous recombination (HR) or non-homologous end joining (NHEJ). Homologous recombination requires the activity of the members of the RAD52 epistasis group, which includeRAD50, RAD51, RAD52, RAD54, RDH54/TID1, RAD55, RAD57, RAD59, MRE11, and XRS2. RAD52 can catalyze strand annealing reactions, and can form oligomers that attach to ends of single-stranded DNA.
Tulajdonságok és előnyök
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Fizikai forma
Phosphate-buffered saline, no preservative added.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)