Merck
Z277789
HGS Researcher model set
Inorganic chemistry-D
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
60104506
NACRES:
NB.17
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Jellemzők
no. of atoms 116
no. of bonds 180
gyártó/kereskedő neve
HGS 1006
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Általános leírás
Contain a variety of polyhedrons and bonds to meet the broad demand of chemical research. Scale: 1Å = 2.5 cm.
Researcher organic set is suited for building fundamental organic compounds, polymers, steroids, and some simple complex salts.
Researcher inorganic set is suited for building complicated tetra-, hexa-, and octa-coordinated complex compounds and chelate compounds. The fundamental structure of ionic crystals such as rock salt, cesium chloride, etc. can be constructed without supplementary parts.
Crystal structure set permits assembly of nearly all the fundamental crystal structures in inorganic chemistry and crystallography, as well as inorganic giant molecules.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)