Fontos dokumentumok
SAB2500280
Sigma-Aldrich
Anti-CTLA and CTLB antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-CTLB, Anti-Clathrin, Anti-LCA, Anti-Light chain (Lca)
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
konjugátum:
unconjugated
application:
ELISA (i)
WB
klón:
polyclonal
faj reaktivitás:
human
citations:
technika/technikák:
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
technika/technikák
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CLTA(1211)
Immunogén
Peptide with sequence CDFNPKSSKQAKD from the internal region of the protein sequence according to NP_001824.1; NP_009027.1; NP_001070145.1; NP_001825.1; NP_009028.1.
Tulajdonságok és előnyök
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Fizikai forma
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)