ZRB1939
Anti-IGF-2R/CD222 Antibody, clone 2O9 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Szinonimák:
Cation-independent mannose-6-phosphate receptor;CI Man-6-P receptor;CI-MPR;M6PR;300 kDa mannose 6-phosphate receptor;MPR 300;Insulin-like growth factor 2 receptor;Insulin-like growth factor II receptor;IGF-II receptor;M6P/IGF2 receptor;M6P/IGF2R;CD222
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
2O9, recombinant monoclonal
leírás
2O9 Clone
termékcsalád
ZooMAb® learn more
Forma
lyophilized
molekulatömeg
calculated mol wt 274.38 kDa
observed mol wt ~275 kDa
tisztítva
using Protein A
faj reaktivitás
human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
monkey
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
fejlettebb validálás
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
epitóp szekvencia
C-terminal half
Protein ID elérési szám
UniProt elérési szám
környezetbarátabb alternatív kategória
, Aligned
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... IGF2R(3482)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Evaluated by Western Blotting in SK-MEL-28 cell lysates.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected IGF-2R/CD222 in SK-MEL-28 cell lysates.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution from a representative lot detected IGF-2R/CD222 in Jurkat and HepG2 cell lysates.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound IGF-2R/CD222 peptide with a KD of 3.7 x 10-6 in an affinity binding assay.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected IGF-2R/CD222 in SK-MEL-28 cells.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected IGF-2R/CD222 in human placenta tissue sections.
Flow Cytometry Analysis: 0.1 μg from a representative lot detected IGF-2R/CD222 in one million HepG2 cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)