Fontos dokumentumok
P1873
Anti-Perilipin A/B antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-FPLD4, Anti-PERI, Anti-PLIN
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~62 kDa (also band at 46 kDa)
faj reaktivitás
mouse
technika/technikák
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using differentiated mouse NIH3T3-L1 cells
western blot (chemiluminescent): 2.5-5 μg/mL using whole extract of differentiated mouse NIH3T3-L1 cells
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PLIN(5346)
mouse ... Plin(103968)
rat ... Plin(25629)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1