Fontos dokumentumok
P1998
Anti-Perilipin A antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-FPLD4, Anti-PERI, Anti-PLIN
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~62 kDa
faj reaktivitás
mouse, human
technika/technikák
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using differentiated mouse NIH3T3-L1 cells.
western blot (chemiluminescent): 1-2 μg/mL using whole extract of differentiated mouse NIH3T3-L1 cells
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PLIN(5346)
mouse ... Plin(103968)
rat ... Plin(25629)
Related Categories
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
- indirect immunofluorescence
- immunoblotting
- immunohistochemistry
Immunohistochemistry (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3