SAB2108763
Anti-KIAA0317
affinity isolated antibody
Szinonimák:
Anti-KIAA0317
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
94 kDa
faj reaktivitás
human, rat, guinea pig, mouse, horse, dog, bovine, rabbit
koncentráció
0.5-1 mg/mL
technika/technikák
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
elérési szám
NM_001039479
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... KIAA0317(9870)
Immunogén
Biokémiai/fiziológiai hatások
Szekvencia
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)