SAB1412529
ANTI-SYN1 antibody produced in mouse
clone 3E3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
SYN1, SYN1a, SYN1b, SYNI
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
3E3, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 35.53 kDa
faj reaktivitás
human
technika/technikák
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... SYN1(6853)
Általános leírás
Immunogén
Sequence
EIFGGLDICAVEALHGKDGRDHIIEVVGSSMPLIGDHQDEDKQLIVELVVNKMAQALPRQRQRDASPGRGSHGQTPSPGALPLGRQTSQ
Fizikai forma
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)