SAB1403409
Monoclonal Anti-ABCC11 antibody produced in mouse
clone 4H6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
EWWD, MRP8, WW
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
4H6, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~37.11 kDa
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotípus
IgG2aκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ABCC11(85320)
Related Categories
Általános leírás
Immunogén
Sequence
FVPIAVKGLTNSKSAVMRFKKFFLQESPVFYVQTLQDPSKALVFEEATLSWQQTCPGIVNGALELERNGHASEGMTRPRDALGPEEEGNSLGPELHKINL
Fizikai forma
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)