BR113931
BRAND® culture tube, screw cap
L × W 12 mm × 100 mm, thickness 1.0 mm
Szinonimák:
Culture tubes, Tubes
About This Item
Javasolt termékek
material
round bottom
screw top cap
screw top neck
soda-lime glass tube
transparent tube
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
RCF 3,000 × g
neck thread external thread
kiszerelés
pack of 100 ea
gyártó/kereskedő neve
BRAND 113931
H × Sz
12 mm × 100 mm
kapacitás
6.5 mL
vastagság
1.0 mm
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)