Fontos dokumentumok
SML3067
WM-1119
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
2-Fluoro-N′-(3-fluoro-5-(pyridin-2-yl)benzoyl)benzenesulfonohydrazide, 3-Fluoro-N′-(2-fluorophenyl)sulfonyl-5-(2-pyridyl)benzohydrazide, WM 1119, WM1119
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
FC1=CC(C2=NC=CC=C2)=CC(C(NNS(C3=CC=CC=C3F)(=O)=O)=O)=C1
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3