WH0057167M3
Monoclonal Anti-SALL4 antibody produced in mouse
clone 6E3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-DRRS, Anti-HSAL4, Anti-MGC133050, Anti-dJ1112F19.1, Anti-sal-like 4 (Drosophila)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
6E3, monoclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human, mouse, rat
technika/technikák
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotípus
IgG1κ
GenBank elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... SALL4(57167)
Általános leírás
Immunogen
Sequence
PKEILAPSVNVDPVVWNQYTSMLNGGLAVKTNEISVIQSGGVPTLPVSLGATSVVNNATVSKMDGSQSGISADVEKPSATDGVPKHQFPHFLEENKIAVS
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg