Merck
Összes fotó(4)
Fontos dokumentumok
SAB2108456
Sigma-Aldrich
Anti-CHRNA7
IgG fraction of antiserum
Szinonimák:
Anti-CGI-38
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
konjugátum:
unconjugated
application:
klón:
polyclonal
faj reaktivitás:
rat, human, mouse
citations:
technika/technikák:
immunoblotting: suitable
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
IgG fraction of antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
56 kDa
faj reaktivitás
rat, human, mouse
koncentráció
0.5-1 mg/mL
technika/technikák
immunoblotting: suitable
elérési szám
NM_000746
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CHRNA7(1139)
Immunogén
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human CHRNA7
Szekvencia
Synthetic peptide located within the following region: QGEFQRKLYKELVKNYNPLERPVANDSQPLTVYFSLSLLQIMDVDEKNQV
Fizikai forma
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)