Fontos dokumentumok
SAB1401478
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PMPCB antibody produced in mouse
clone 3C3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Beta-MPP, MPP11, MPPB, MPPP52
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
3C3, monoclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
technika/technikák
capture ELISA: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PMPCB(9512)
Related Categories
Általános leírás
This gene is a member of the peptidase M16 family and encodes a protein with a zinc-binding motif. This protein is located in the mitochondrial matrix and catalyzes the cleavage of the leader peptides of precursor proteins newly imported into the mitochondria, though it only functions as part of a heterodimeric complex. (provided by RefSeq)
Immunogen
PMPCB (NP_004270, 161 a.a. ~ 269 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
IQNSTLGEAEIERERGVILREMQEVETNLQEVVFDYLHATAYQNTALGRTILGPTENIKSISRKDLVDYITTHYKGPRIVLAAAGGVSHDELLDLAKFHFGDSLCTHKG
Fizikai forma
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4