SAB1400679
Anti-RBM15 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-FLJ12479, Anti-FLJ21943, Anti-MGC119584, Anti-OTT, Anti-OTT1, Anti-SPEN
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
IgG fraction of antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
technika/technikák
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... RBM15(64783)
Általános leírás
Immunogen
Sequence
MSHRAKLAMSGKIIIRNPIKIGYGKATPTTRLWVGGLGPWVPLAALAREFDRFGTIRTIDYRKGDSWAYIQYESLDAAHAAWTHMRGFPLGGPDRRLRVDFADTEHRYQQQYLQPLPLTHYELVTDAFGHRAPDPLRGARDRTPPLLYRDRDRDLYPDSDWVPPPPPVRERSTRTAATSVPAYEPLDSLDRRRDGWSLDRDRGDRDLPSSRDQPRKRRLPEESGGRHLDRSPESDRPRKRHCAPSPDRSPELSSSRDRYNSDNDRSSRLLLERPSPIRDRRGSLEKSQGDKRDRKNSASAERDRKHRTTAPTEGKSPLKKEDRSDGSAPSTSTASSKLKSPSQKQDGGTAPVASASPKLCLAWQGMLLLKNSNFPSNMHLLQGDLQVASSLLVEGSTGGKVAQLKITQRLRLDQPKLDEVTRRIKVAGPNGYAILLAVPGSSDSRSSSSSAASDTATSTQRPLRNLVSYLKQKQAAGVISLPVGGNKDKENTGVLHAFPPCEFSQQFLDSPAKALAKSEEDYLVMIIVRAKLVEQRMKIWNSKL