Fontos dokumentumok
SAB1401151
Sigma-Aldrich
Anti-GHRH antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
GHRF, GRF, MGC119781
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
konjugátum:
unconjugated
application:
WB
klón:
polyclonal
faj reaktivitás:
human
citations:
technika/technikák:
western blot: 1 μg/mL
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
technika/technikák
western blot: 1 μg/mL
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... GHRH(2691)
Általános leírás
The protein encoded by this gene belongs to the glucagon family and is a preproprotein that is produced in the hypothalamus. The preproprotein is cleaved to form a 44 aa factor, also called somatocrinin, that acts to stimulate growth hormone release from the pituitary. Variant receptors for somatocrinin have been found in several types of tumors, and antagonists of these receptors can inhibit the growth of the tumors. Defects in this gene are a cause of dwarfism, while hypersecretion of the encoded protein is a cause of gigantism. (provided by RefSeq)
Immunogén
GHRH (NP_066567.1, 1 a.a. ~ 108 a.a) full-length human protein.
Sequence
MPLWVFFFVILTLSNSSHCSPPPPLTLRMRRYADAIFTNSYRKVLGQLSARKLLQDIMSRQQGESNQERGARARLGRQVDSMWAEQKQMELESILVALLQKHSRNSQG
Fizikai forma
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)