Fontos dokumentumok
SAB2104299
Sigma-Aldrich
Anti-CACNA1G antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Szinonimák:
Anti-MGC117234, Anti-NBR13
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.43
konjugátum:
unconjugated
application:
IHC
WB
klón:
polyclonal
faj reaktivitás:
dog, rabbit, human, horse
citations:
technika/technikák:
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
241 kDa
faj reaktivitás
dog, rabbit, human, horse
koncentráció
0.5 mg - 1 mg/mL
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CACNA1G(8913)
Immunogén
Synthetic peptide directed towards the C terminal region of human CACNA1G
Biokémiai/fiziológiai hatások
Voltage-activated calcium channels can be distinguished based on their voltage-dependence, deactivation, and single-channel conductance. See MIM 601011. Low-voltage-activated calcium channels are referred to as ′T′ type because their currents are both tra
Szekvencia
Synthetic peptide located within the following region: VSRTHSLPNDSYMCRHGSTAEGPLGHRGWGLPKAQSGSVLSVHSQPADTS
Fizikai forma
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)