Fontos dokumentumok
SAB1409011
Sigma-Aldrich
Anti-PAXIP1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
CAGF28, CAGF29, FLJ41049, PACIP1, PAXIP1L, PTIP, TNRC2
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 86.8 kDa
faj reaktivitás
human
technika/technikák
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PAXIP1(22976)
Általános leírás
This gene is a member of the paired box (PAX) gene family and encodes a nuclear protein with six BRCT (breast cancer carboxy-terminal) domains. This protein plays a critical role in maintaining genome stability, condensation of chromatin and progression through mitosis. (provided by RefSeq)
Immunogen
PAXIP1 (AAH33781.1, 1 a.a. ~ 757 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAAGQNLQSSERSEMIATWSPAVRTLRNITNNADIQQMNRPSNVAHILQTLSAPTKNLEQQVNHSQQGHTNANAVLFSQVKVTPETHMLQQQQQAQQQQQQHPVLHLQPQQIMQLQQQQQQQISQQPYPQQPPHPFSQQQQQQQQAHPHQFSQQQLQFPQQQLHPPQQLHRPQQQLQPFQQQHALQQQFHQLQQHQLQQQQLAQLQQQHSLLQQQQQQQIQQQQLQRMHQQQQQQQMQSQTAPHLSQTSQALQHQVPPQQPPQQQQQQQPPPSPQQHQLFGHDPAVEIPEEGFLLGCVFAIADYPEQMSDKQLLATWKRIIQAHGGTVDPTFTSRCTHLLCESQVSSAYAQAIRERKRCVTAHWLNTVLKKKKMVPPHRALHFPVAFPPGGKPCSQHIISVTGFVDSDRDDLKLMAYLAGAKYTGYLCRSNTVLICKEPTGLKYEKAKEWRIPCVNAQWLGDILLGNFEALRQIQYSRYTAFSLQDPFAPTQHLVLNLLDAWRVPLKVSAELLMSIRLPPKLKQNEVANVQPSSKRARIEDVPPPTKKLTPELTPFVLFTGFEPVQVQQYIKKLYILGGEVAESAQKCTHLIASKVTRTVKFLTAISVVKHIVTPEWLEECFRCQKFIDEQNYILRDAEAEVLFSFSLEESLKRAHVSPLFKAKYFYITPGICPSLSTMKAIVECAGGKVLSKQPSFRKLMEHKQNSSLSEIILISCENDLHLCREYFARGIDVHNAEFVLTGVLTQTLDYESYKFN
Fizikai forma
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3