SAB1305560
MONOCLONAL ANTI-ERK1/2 antibody produced in mouse
clone 784CT7.6.3, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Szinonimák:
ERK1, MAPK3, Mitogen-activated protein kinase 3, PRKM3
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
IgG fraction of antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
784CT7.6.3, monoclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
43136 Da
faj reaktivitás
mouse, human
technika/technikák
western blot: 1:1000
izotípus
IgG2a
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MAPK3(5595)