YY3014236
Filter Holder 142 mm, stainless steel
Filter Holder 142mm, stainless steel
Szinonimák:
Pressure filtration
About This Item
Javasolt termékek
material
316 stainless steel
PTFE seal
anodized aluminum leg(s)
Minőségi szint
parameter
14 bar max. inlet pressure (200 psi)
7 bar max. differential pressure (100 psid)
technika/technikák
vacuum filtration: suitable
H
27 cm , plus inlet connector
270 mm
Átmérő
18.4 cm
szűrőátmérő
142 mm
szűrőfelület
127 cm2
előszűrő átmérője
124 mm
súly
6.4 kg (14.1 lb)
szerelvény
1.5 in. inlet sanitary flange for 14 mm I.D. hose (with clamps and adapters supplied)
1.5 in. outlet sanitary flange for 14 mm (9/16 in.) I.D. hose (with clamps and adapters)
alkalmazás(ok)
filtration
kompatibilitás
for use with Standing Stainless Steel Filter Holder
kiszállítva
ambient
Általános leírás
YY3009000 Filter Holder, 90 mm, stainless steel
Replacement Parts
XX2504705 Hose Adapter, 1/4 in. NPTM to 3/8 in. I.D.
XX4204708 Vent/Relief Valve
YY3009053 O-rings, 90 mm filter housing, PTFE
YY3009054 Support Screen, PTFE-coated
YY2209058 Underdrain Support, 90 mm
YY2209059 Support Legs