S6016
Wheaton Coplin staining jars
8 slide jar with glass cover
Szinonimák:
900620
About This Item
Javasolt termékek
material
glass jar
Jellemzők
capacity 8 3 × 1 in. (76 × 25 mm) slide (sixteen slides back-to-back)
Wheaton staining ware is not recommended for any moist heat applications such as microwaves, autoclaves or water baths.
kiszerelés
pack of 6 ea
gyártó/kereskedő neve
WHEATON® 900620
dish L × W
47 mm × 26 mm
edénykapacitás
3 × 1 in. (76 × 25 mm) , 8 single slides or 16 slides back-to-back
inside L × W × D
42 mm × 26 mm × 85 mm
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
Cikkek
Elérhető fluoreszcens in situ hibridizációs (FISH) eljárások, reagensek és berendezések.
Available Fluorescent in situ hybridization (FISH) procedures, reagents and equipment.