MAB5258A4
Anti-Synaptophysin Antibody, clone SY38, Alexa Fluor™ 488 Conjugate
clone SY38, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Szinonimák:
Synaptophysin, Major synaptic vesicle protein p38
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
ALEXA FLUOR™ 488
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
SY38, monoclonal
faj reaktivitás
mouse, human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
bovine (immunogen homology)
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... SYP(6855)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
Minőség
Immunohistochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Synaptophysin in adult mouse brain tissue.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Adult mouse brain tissue
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2