Fontos dokumentumok
S5446
Anti-SUMO-1 (C-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-GMP1, Anti-PIC1, Anti-SMT3C, Anti-SMT3H3, Anti-Sentrin-1, Anti-Small Ubiquitin-related modifier-1, Anti-UBL1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 14 kDa
faj reaktivitás
human
technika/technikák
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using nuclear extract of the human epitheloid carcinoma HeLa cell line
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
cow ... SUMO1(614967)
human ... SUMO1(7341)
mouse ... Sumo1(22218)
rat ... Sumo1(301442)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás