Fontos dokumentumok
S8070
Anti-SUMO-1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-GMP1, Anti-PIC1, Anti-SMT3C, Anti-SMT3H3, Anti-Sentrin-1, Anti-Small Ubiquitin-related Modifiier-1, Anti-UBL1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 14 kDa (unconjugated SUMO-1)
antigen 41 kDa (SUMO-1-GST)
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): 10-20 μg using a nuclear extract of HeLa cells
indirect immunofluorescence: 4-8 μg/mL using human HeLa cells
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using nuclear extract of HeLa cells
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
cow ... SUMO1(614967)
human ... SUMO1(7341)
mouse ... Sumo1(22218)
rat ... Sumo1(301442)
Related Categories
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Western Blotting (1 paper)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3