Fontos dokumentumok
S4701
Suplatast tosylate
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(+/-)-[2-[4-(3-ethoxy-2-hydroxypropoxy)phenylcarbamoyl]-ethyl] dimethylsulfonium p-toluenesulfonate, IPD-1151T, ST
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to off-white
oldhatóság
DMSO: >20 mg/mL
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O.CCOCC(O)COc2ccc(NC(=O)CC[S+](C)C)cc2
InChI
1S/C16H25NO4S.C7H8O3S/c1-4-20-11-14(18)12-21-15-7-5-13(6-8-15)17-16(19)9-10-22(2)3;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h5-8,14,18H,4,9-12H2,1-3H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RYVJQEZJUFRANT-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)