Merck
N-913
Supelco
(+)-Norpropoxyphene maleate solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C25H31NO6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
441.52
EC-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Forma
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(=O)\C=C/C(O)=O.CCC(=O)O[C@@](Cc1ccccc1)([C@H](C)CNC)c2ccccc2
InChI
1S/C21H27NO2.C4H4O4/c1-4-20(23)24-21(17(2)16-22-3,19-13-9-6-10-14-19)15-18-11-7-5-8-12-18;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-14,17,22H,4,15-16H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t17-,21+;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HCQPFYNZJNOOKN-YKNFWSLESA-N
Általános leírás
Norpropoxyphene is a major urinary metabolite of the opioid analgesic drug propoxyphene. Norpropoxyphene′s toxicity makes the parent drug more likely to cause death from overdose compared to similar mild opioid analgesics. This analytical reference standard is suitable for use as a starting material in the preparation of calibrators or controls for LC/MS or GC/MS testing methods in clinical toxicology, urine drug testing, forensic analysis or pain prescription monitoring.
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)