S1389
Anti-Sheep Red Blood Cell Stroma antibody produced in rabbit
fractionated antiserum, lyophilized powder
Szinonimák:
Anti-Sheep RBC Stroma, RBC Stroma Antibody
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
fractionated antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
lyophilized powder
faj reaktivitás
sheep
kiszerelés
vial of ~2 mL Lyophilized antiserum
technika/technikák
agglutination assay: 1:100-1:200
immunoelectrophoresis: suitable
immunoelectrophoresis: suitable
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Related Categories
Immunogen
Alkalmazás
Fizikai forma
Feloldás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3