Fontos dokumentumok
10602361001
Roche
Plasmin, human
from human plasma
Szinonimák:
Plasmin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human plasma
Minőségi szint
Teszt
95% (electrophoresis)
form
suspension
specifikus aktivitás
~8 units/mg protein (At 25 °C with Chromozym PL as the substrate.)
molekulatömeg
Mr ~85 kDa
kiszerelés
pkg of 0.5 mL (5 U)
gyártó/kereskedő neve
Roche
optimális pH
8.9
kiszállítva
wet ice
Általános leírás
Egyediség
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Storage conditions (working solution): 2 to 8 °C
Diluted solution (pH 8.6) is stable at 2 to 8 °C for at least 1–2 weeks. For storage of dialyzed solution freezing in aliquots is recommended.
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available