Fontos dokumentumok
RAB0600
Sigma-Aldrich
Human A2M / Alpha-2-macroglobulin ELISA Kit
About This Item
UNSPSC kód:
41116158
NACRES:
NA.32
faj reaktivitás
human
kiszerelés
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technika/technikák
ELISA: suitable
bemenet
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 4 ng/mL
standard curve range: 12.29-3000 ng/mL
észlelési módszer
colorimetric
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... A2M(2)
Általános leírás
Human α-2-macroglobulin (α2M/A2M), a large tetrameric glycoprotein, is abundantly seen in plasma. It possesses anti-proteinase activity. A2M acts as a vital indicator in detecting thrombotic diseases. It plays a major role in coagulation and fibrinolysis systems. α2M may have the potential to be a new biomarker and therapeutic target for steroid-induced femoral head necrosis (SINFH). The A2M ELISA kit can be used for the quantitative measurement of α-2-macroglobulin in cell culture supernatants, plasma, and serum.
The A2M ELISA kit provides for the quantitative measurement of Alpha-2-macroglobulin in Cell Culture Supernatants, Plasma and Serum.
Alkalmazás
Human A2M/Alpha-2-macroglobulin ELISA Kit has been used in enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) to confirm the presence of α-2-macroglobulin (A2M) in the analyzed saliva pools.
Kit Components Also Available Separately
Product No.
Leírás
Biztonsági adatlap
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)Biztonsági adatlap
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)Biztonsági adatlap
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)Biztonsági adatlap
Piktogramok
Corrosion
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Dokumentumtár megtekintése
Swati Dixit et al.
Protein and peptide letters, 28(3), 315-322 (2020-09-23)
Aldicarb is a carbamate pesticide commercially used in potato crop production. Once it enters human body, it interacts with diverse proteins and other substances. Aldicarb is toxic to human health and it is also a cholinesterase inhibitor, which prevents the
Shan-Hong Fang et al.
Orthopaedic surgery, 11(3), 481-486 (2019-06-28)
The present study aimed to identify the relationship of α-2-macroglobulin and microvascular vessel pathology with steroid-induced femoral head necrosis in the Southeast Chinese population. This study enrolled 40 patients diagnosed with steroid-induced necrosis of the femoral head. Patients had various
Sarah A Ingelse et al.
PloS one, 14(1), e0210172-e0210172 (2019-01-18)
Experimental acute lung injury models are often used to increase our knowledge on the acute respiratory distress syndrome (ARDS), however, existing animal models often do not take into account the impact of specific fluid strategies on the development of lung
Romina Hernández-Olivos et al.
Scientific reports, 11(1), 15646-15646 (2021-08-04)
There are currently no preventative options for recurrent aphthous stomatitis, and the only available treatments are palliative. This is partly due to a poor understanding of its etiopathogenesis. In this case-control study, we characterized the salivary proteome of patients with