Fontos dokumentumok
RAB0572
Canine IL1B / Interleukin-1 beta ELISA Kit
Összes fotó(1)
About This Item
UNSPSC kód:
41116158
NACRES:
NA.32
Javasolt termékek
faj reaktivitás
canine
kiszerelés
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technika/technikák
ELISA: suitable
bemenet
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 10 pg/mL
standard curve range: 10.97-8000 pg/mL
észlelési módszer
colorimetric
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
canine ... IL1B(403974)
Általános leírás
The antibody pair provided in this kit recognizes Canine Interleukin-1 beta.
Alkalmazás
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Egyéb megjegyzések
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?