Merck
RAB0441
Sigma-Aldrich
Phospho-Stat1 (pSer727) and pan-Stat1 ELISA Kit
for detection of phospho-stat1 (pSer727) and pan-stat1 in human or mouse cell and tissue lysates
About This Item
UNSPSC kód:
41116158
NACRES:
NA.32
faj reaktivitás
mouse, human
technika/technikák
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... STAT1(6772)
mouse ... STAT1(20846)
Általános leírás
The Phospho-Stat1 (pSer727) ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is a very rapid, convenient and sensitive assay kit that can monitor the activation or function of important biological pathways in cell lysates.
Immunogen
Stat1 (pTyr727) synthetic phosphopeptide, Recombinant Human STAT1
Alkalmazás
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Signal transducer and activator of transcription 1 (STAT1) undergoes phosphorylation on serine-727. This Phospho-Stat1 regulates pro- and anti-apoptotic genes following several stress-induced responses. STAT-1 interacts with p53 and promotes p53-mediated transcriptional gene activity and apoptosis. STAT-1 is an essential factor of stress-induced and DNA damage-induced checkpoint pathways and thus, acts as a tumour suppressor. STAT-1 functions as a pro-apoptotic factor in cardiac myocytes, brain or liver exposed to ischaemia–reperfusion injury. Thus, inhibition of STAT-1-activated pathway by epigallocatechin-3-gallate (EGCG), can be considered as a potential therapeutic method against ischaemic tissue injury. Repression of STAT-1 expression by human papillomavirus (HPV) oncoproteins E6 and E7 at transcription level is essential for genome amplification and maintenance of episomes, which is suggested to have a crucial role in viral pathogenesis.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Dokumentumtár megtekintése
STAT-1: a novel regulator of apoptosis.
Stephanou A and Latchman DS
International Journal of Experimental Pathology, 84(6), 239-244 (2003)
Epigallocatechin-3-gallate inhibits STAT-1 activation and protects cardiac myocytes from ischemia/reperfusion-induced apoptosis.
Townsend PA
Faseb Journal, 18(13), 1621-1623 (2004)
Suppression of STAT-1 expression by human papillomaviruses is necessary for differentiation-dependent genome amplification and plasmid maintenance.
Hong S
Journal of Virology, 85(18), 9486-9494 (2011)