52989-U
Supel™ Swift HLB DPX Tip
Universal format, Tip volume 1 mL, box of 96 tips, bed weight 5 mg
Szinonimák:
Supel™ Swift HLB DPX SPE
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Supel™ Swift HLB DPX Tip Universal, weight 5 mg (bed), volume 1 mL, box of 96 tips
kiszerelés
box of 96 tips
Minőségi szint
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
külső felület
425-500 m2/g
térfogat
1 mL
súly
5 mg (bed)
mátrix aktív csoport
Polymeric HLB phase
részecskeméret
40-75 μm (>90%)
pórusméret
0.70-0.80 mL/g pore volume
80-210 Å pore size
kompatibilitás
(MS-friendly)
Universal
Általános leírás
Alkalmazás
- Clinical
- Bioanalysis
- Pharmaceutical
- Food & Bev
- Environmental
Tulajdonságok és előnyök
- Hydrophilic Modified Styrene Resin - extract and recover a broad range of analytes using a single sorbent (polar to nonpolar, acidic to basic)
- Greater Capacity - allows for smaller bed weights, lower elution volumes, and time savings in sample processing
- Resistant to Over-Drying - robust methodology, lower variability
- Stringent Production & QC Standards - greater product consistency for improved accuracy and precision over all SPE formats
Analízis megjegyzés
- Sample Volume: <300 µL (Bed Weight: 3 mg or 5 mg)
- Sample Volume: <600 µL (Bed Weight: 10 mg)
- Sample Volume: <800 µL (Bed Weight: 20 mg)
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)