MPEQ-AB is a 10X buffer that can serve as a wash buffer in the Cell Signaling kits when employing an automatic plate washer. It contains lower detergent concentrations compared to 43-041 and should not be utilized as the assay buffer in the kit. MPEQ-AB should specifically be used in the wash steps.
48-611MAG
MILLIPLEX® Akt/mTOR Phosphoprotein Magnetic Bead 11-Plex Kit - Cell Signaling Multiplex Assay
Szinonimák:
Akt/mTOR Signaling immunoassay, Luminex® Cell Signaling Assay, Millipore Cell Signaling Assay, Signal Transduction Assay
Méret kiválasztása
1 210 000,00 Ft
Méret kiválasztása
About This Item
1 210 000,00 Ft
Javasolt termékek
faj reaktivitás
human
Minőségi szint
gyártó/kereskedő neve
Milliplex®
technika/technikák
multiplexing: suitable
észlelési módszer
fluorometric (Luminex® xMAP®)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Egyediség
Alkalmazás
An overnight (4°C) incubation is recommended for best results.
This assay requires 25 μL diluted cell lysate per well.
This kit must be run using Assay Buffer 2 (provided).
The suggested working range of protein concentration for the assay is 15 to 150 ng of total protein/well (25 μL/well at 600 to 6,000 ng/mL).
Analytes available:
- Akt (Ser473)
- GSK3α (Ser21)
- GSK3β (Ser9)
- IGF1R (Tyr1135/Tyr1136)
- IR (Tyr1162/Tyr1163)
- IRS1 (Ser636)
- mTOR (Ser2448)
- p70S6K (Thr412)
- PTEN (Ser380)
- RPS6 (Ser235/Ser236)
- TSC2 (Ser939)
Kiszerelés
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Related Content
Learn how multiplexing with MILLIPLEX® multiplex assays can help simplify cancer research by measuring multiple circulating biomarkers at once. Find multiplex panels to analyze JAK-STAT, mTOR, MAPK, SAPK, TGFβ signaling pathways, and more.
Uncover how cells communicate with MILLIPLEX® cell signaling multiplex assays. Multiplexing with cell signaling phosphoprotein assays based on Luminex® xMAP® technology helps researchers measure phosphoproteins and total proteins within the same or different pathways from a single sample.
Fedezze fel a Luminex® xMAP® multiplex assay technológián alapuló MILLIPLEX® multiplex tesztek előnyeit, amelyek konzisztens, kiváló minőségű eredményeket biztosítanak, és nézze meg, hogyan használják ezeket a multiplex biomarker Luminex® teszteket a kutatás előmozdítására.
-
What is the difference in formulation between the MPEQ-AB Assay Buffer and 43-041 Cell Signaling Assay Buffer 2? Can they be used interchangeably?
1 answer-
Helpful?
-