Fontos dokumentumok
SAB4200807
Anti-Superoxide Dismutase (SOD) antibody, Mouse monoclonal
clone SD-G6, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Cu-Zn, Superoxide dismutase 1, hSod1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
SD-G6, monoclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human, rat, canine
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
technika/technikák
indirect ELISA: 0.3-0.6 μg/mL using 5μg/ml Superoxide Dismutase from human erythrocytes for coating
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... SOD1(6647)
Related Categories
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg