Fontos dokumentumok
RAB0345
Sigma-Aldrich
Phospho-p38 α (pThr180 / pTyr182) and pan-p38 ELISA Kit
for detection of phospho-p38 alpha (pThr180 / pTyr182) and pan-p38 in human or mouse cell and tissue lysates
About This Item
UNSPSC kód:
41116158
NACRES:
NA.32
faj reaktivitás
human, mouse
technika/technikák
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
bemenet
sample type cell lysate
sample type tissue lysate
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... MAPK14(1432)
Általános leírás
The Phospho-p38 α MAPK (pThr180 / pTyr182) ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is a very rapid, convenient and sensitive assay kit that can monitor the activation or function of important biological pathways in cell lysates.
Immunogén
p38 MAPK (pThr180) synthetic phosphopeptide, Recombinant Human p38 MAPK
Alkalmazás
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)