Merck
RAB0349
Sigma-Aldrich
Phospho-Erk1 (pThr202 / pTyr204 + Erk2 (pTyr185/187) and pan-Erk1 / 2 ELISA Kit
for detection of phospho-erk1 and phospho-erk2 and pan-erk1/2 in human, mouse or rat cell and tissue lysates
About This Item
UNSPSC kód:
41116158
NACRES:
NA.32
faj reaktivitás
rat, mouse, human
kiszerelés
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technika/technikák
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
bemenet
sample type cell lysate
sample type tissue lysate
észlelési módszer
colorimetric
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... MAPK3(5595)
Általános leírás
The Phospho-Erk1(pThr202 / pTyr204) + Erk2(pTyr185/187) ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is a very rapid, convenient and sensitive assay kit that can monitor the activation or function of important biological pathways in cell lysates.
Immunogen
ERK1 (pThr202) synthetic phosphopeptide, Recombinant ERK1
Alkalmazás
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Piktogramok
Corrosion
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3