Fontos dokumentumok
RAB0290
Sigma-Aldrich
Human IL-22 ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
About This Item
UNSPSC kód:
41116158
NACRES:
NA.32
Minőségi szint
faj reaktivitás
human
kiszerelés
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technika/technikák
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
bemenet
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type urine
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 8 pg/mL
standard curve range: 6.55-1600 pg/mL
észlelési módszer
colorimetric
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... IL22(50616)
Általános leírás
Human Interleukin-22 (IL-22) enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) Kit is an in vitro assay for the quantitative measurement of human IL-22 in biological samples, such as serum, plasma, cell culture supernatants, urine, and/or cell and tissue lysates. IL-22 belongs to the family of IL-10 of cytokines. It is produced by the γδ T cells, CD4+ T helper cells, natural killer T cells, and innate lymphoid cells. It is involved in the activation of signal transducer and activator of transcription 3 and 1 (STAT3/1). IL-22 possesses stage-specific, pro-and anti-tumor effects.
Immunogen
Recombinant Human IL-22
Alkalmazás
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Egyéb megjegyzések
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Kit Components Also Available Separately
Product No.
Leírás
Biztonsági adatlap
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)Biztonsági adatlap
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)Biztonsági adatlap
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)Biztonsági adatlap
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)Biztonsági adatlap
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)Biztonsági adatlap
Piktogramok
Corrosion
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Dokumentumtár megtekintése
Rosaria Maddalena Ruggeri et al.
Hormones (Athens, Greece), 13(3), 338-344 (2014-08-01)
Hashimoto's thyroiditis (HT) is considered to be a Th1-related autoimmune disease (AID). Recent studies revealed that Th17 lymphocytes (producing mostly IL-17, IL-21 and IL-22) play a major role in numerous AIDs commonly thought to be Th1 diseases. More recently, another
Daniel E Dulek et al.
Infection and immunity, 82(9), 3723-3739 (2014-06-25)
The Th17 cytokines interleukin-17A (IL-17A), IL-17F, and IL-22 are critical for the lung immune response to a variety of bacterial pathogens, including Klebsiella pneumoniae. Th2 cytokine expression in the airways is a characteristic feature of asthma and allergic airway inflammation.
Chrissie Lim et al.
Science signaling, 9(447), ra95-ra95 (2016-09-30)
The cytokine interleukin-22 (IL-22), which is a member of the IL-10 family, is produced exclusively by immune cells and activates signal transducer and activator of transcription 3 (STAT3) in nonimmune cells, such as hepatocytes, keratinocytes, and colonic epithelial cells, to
P Cordiali-Fei et al.
Mediators of inflammation, 2014, 236060-236060 (2014-08-20)
The therapeutic management of psoriasis includes conventional treatments as well as the new generation of highly effective TNF-α inhibitors. However, psoriasis has proven to be a complex therapeutic challenge and treatment failures are not uncommon. Thus, laboratory biomarkers of disease
Mohan S Maddur et al.
Nature communications, 5, 4092-4092 (2014-06-10)
Dendritic cells (DCs) play a critical role in immune homeostasis by regulating the functions of various immune cells, including T and B cells. Notably, DCs also undergo education on reciprocal signalling by these immune cells and environmental factors. Various reports