Fontos dokumentumok
RAB0270
Sigma-Aldrich
Human IL-1 α ELISA Kit
for cell and tissue lysates
About This Item
UNSPSC kód:
41116158
NACRES:
NA.32
faj reaktivitás
human
kiszerelés
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technika/technikák
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
bemenet
sample type cell lysate
sample type tissue lysate
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.5 pg/mL
standard curve range: 0.412-300 pg/mL
észlelési módszer
colorimetric
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... IL1A(3552)
Általános leírás
The Human IL-1 α ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human IL-1 α cell lysate and tissue lysate.
Immunogén
Recombinant Human IL-1α
Alkalmazás
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Egyéb megjegyzések
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Kit Components Also Available Separately
Product No.
Leírás
Biztonsági adatlap
  • RABDIL6ELISA 5X Sample Diluent Buffer (Item D2)Biztonsági adatlap
  • RABELADEELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer E (Item E2)Biztonsági adatlap
  • RABLYSIS12X Cell Lysis Buffer (Item J)Biztonsági adatlap
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)Biztonsági adatlap
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)Biztonsági adatlap
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)Biztonsági adatlap
Piktogramok
Corrosion
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Songfeng Zhao et al.
Chinese medical journal, 127(13), 2463-2469 (2014-07-06)
Epidermal burn injury may trigger significant apoptosis of the spleen cells, which might be caused by a burn-induced systemic inflammatory reaction. Heparin has been shown to possess anti-inflammatory properties. Interleukin 1 (IL-1) is centrally important among pro-inflammatory cytokines. We hypothesized
M Willi et al.
Clinical and experimental immunology, 178(1), 190-200 (2014-06-14)
Periodontitis is an inflammatory infectious disease that destroys the tooth-supporting tissues. It is caused by multi-species subgingival biofilms that colonize the tooth surface. Porphyromonas gingivalis, Treponema denticola and Tannerella forsythia (i.e. 'red complex' bacteria) are characteristic subgingival biofilm species. The