Merck
RAB0184
Sigma-Aldrich
Mouse bFGF ELISA Kit
for serum, plasma and cell culture supernatant
About This Item
UNSPSC kód:
41116158
NACRES:
NA.32
faj reaktivitás
mouse
kiszerelés
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technika/technikák
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
bemenet
sample type plasma
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 8 pg/mL
standard curve range: 18.8-600 pg/mL
észlelési módszer
colorimetric
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
mouse ... Fgf2(54250)
Általános leírás
The Mouse bFGF (Fibroblast Growth Factor basic) ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of mouse bFGF in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
Immunogen
Recombinant Mouse basic-FGF
Alkalmazás
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Mouse bFGF ELISA Kit has been used for evaluating the concentration of fibroblast growth factor (basic) in samples by ELISA.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fibroblast growth factor (basic) (bFGF), also known as fibroblast growth factor 2 induces neuronal proliferation, neurite outgrowth, chemotaxis, cell adhesion and migration. bFGF derived from airway smooth muscle cells plays a key role in the formation of lymphocyte-derived membrane conduits for intracellular communications. FGF2 basically functions in the formation of new blood vessels and promotes angiogenesis in cancer cells and chronic inflammatory diseases. FGF2 promotes prostate cancer by causing genome instability.
Egyéb megjegyzések
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Kit Components Also Available Separately
Product No.
Leírás
Biztonsági adatlap
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)Biztonsági adatlap
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)Biztonsági adatlap
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)Biztonsági adatlap
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)Biztonsági adatlap
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)Biztonsági adatlap
Piktogramok
Corrosion
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Dokumentumtár megtekintése
Delivery of basic fibroblast growth factors from heparinized decellularized adipose tissue stimulates potent de novo adipogenesis
Lu Q, et al.
Journal of Controlled Release : Official Journal of the Controlled Release Society, 174, 43-50 (2014)
A dominant-negative FGF1 mutant (the R50E mutant) suppresses tumorigenesis and angiogenesis
Mori S, et al.
PLoS ONE, 8(2), e57927-e57927 (2013)
Long noncoding RNA-p21 modulates cellular senescence via the Wnt/beta-catenin signaling pathway in mesenchymal stem cells
Xia W, et al.
Molecular Medicine Reports, 16(5), 7039-7047 (2017)
FGF-2 is a driving force for chromosomal instability and a stromal factor associated with adverse clinico-pathological features in prostate cancer
Pecqueux C, et al.
Urologic Oncology, 36, 365-365 (2018)
Basic Fibroblast Growth Factor 2 Is a Determinant of CD4 T Cell-Airway Smooth Muscle Cell Communication through Membrane Conduits
Farahnak S, et al.
Journal of Immunology, ji1700164-ji1700164 (2017)