Merck
PHL89385
Rhein
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
4,5-Dihydroxyanthraquinone-2-carboxylic acid, 9,10-Dihydro-4,5-dihydroxy-9,10-dioxo-2-anthracenecarboxylic acid, Cassic acid, Chrysazin 3-carboxylic acid, Monorhein, Rheic acid, Rhubarb yellow
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H8O6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
284.22
Beilstein:
2222155
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥95.0% (HPLC)
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
mp
≥300 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
neat
SMILES string
OC(=O)c1cc(O)c2C(=O)c3c(O)cccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C15H8O6/c16-9-3-1-2-7-11(9)14(19)12-8(13(7)18)4-6(15(20)21)5-10(12)17/h1-5,16-17H,(H,20,21)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FCDLCPWAQCPTKC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)