Fontos dokumentumok
R5403
Monoclonal Anti-Rhodopsin antibody produced in mouse
clone 1D4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-CSNBAD1, Anti-OPN2, Anti-RP4
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
1D4, monoclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human, rat, bovine
technika/technikák
immunocytochemistry: 1:1,000 using human retinal samples
western blot: 1:1,000 using Sf9 cells expressing the bovine gene
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... RHO(6010)
rat ... Rho(24717)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Immunohistochemistry (1 paper)
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg