Fontos dokumentumok
N8664
Anti-NONO (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-NMT55, Anti-NRB54, Anti-Non-pou domain-containing octamer-binding protein, Anti-Nuclear RNA-binding protein, 54-KD, Anti-p54nrb
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~55 kDa
faj reaktivitás
human
koncentráció
~1.0 mg/mL
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): 2.5-5 μg using HeLa cell lysates
indirect immunofluorescence: 2-5 μg/mL using paraformaldehyde fixed HeLa cells
western blot: 1-2 μg/mL using NIH-3T3 cell lysates
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... NONO(4841)
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
altered calcium homeostasis and immune system
imbalance in schizophrenia