Merck
R5155
Sigma-Aldrich
Rocuronium bromide
≥97% (perchloric acid titration)
Szinonimák:
(+)-Rocuronium bromide
Méret kiválasztása
50 MG
60 000,00 Ft
250 MG
186 000,00 Ft
60 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
50 MG
60 000,00 Ft
250 MG
186 000,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C32H53BrN2O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
609.68
MDL-szám:
UNSPSC kód:
51152000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
60 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
≥97% (perchloric acid titration)
Forma
powder
funkcionális csoport
ester
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Br-].CC(=O)O[C@H]1[C@H](C[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4C[C@H](O)[C@H](C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)N5CCOCC5)[N+]6(CCCC6)CC=C
InChI
1S/C32H53N2O4.BrH/c1-5-14-34(15-6-7-16-34)28-20-26-24-9-8-23-19-29(36)27(33-12-17-37-18-13-33)21-32(23,4)25(24)10-11-31(26,3)30(28)38-22(2)35;/h5,23-30,36H,1,6-21H2,2-4H3;1H/q+1;/p-1/t23-,24+,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OYTJKRAYGYRUJK-FMCCZJBLSA-M
Related Categories
Biokémiai/fiziológiai hatások
Aminosteroid; neuromuscular blocker for anaesthesia
Rocuronium Bromide is a fumarate, non-depolarizing, neuromuscular blocking agent. It is rapid-acting, relaxes the skeletal muscle and decreases oxygen consumption during surgery. It competes with acetylcholine and bind to cholinergic receptors at neuromuscular junctions.[1][2]
Elkészítési megjegyzés
Rocuronium bromide yields clear, light yellow solution in water at 100 mg/ml.
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Mats Eriksson et al.
Clinical laboratory, 61(7), 825-829 (2015-08-25)
Determination of troponin I may be important in the management of the critically ill patient. In medical emergencies, especially when vascular access is difficult to achieve, the use of intraosseous (10) needles is recommended. We aimed to perform a descriptive
Yuji Kadoi et al.
The journal of ECT, 29(1), 33-36 (2012-10-12)
This study was conducted to (1) compare the recovery times from rocuronium-induced muscle relaxation after reversal with sugammadex between young and elderly patients undergoing electroconvulsive therapy (ECT), and (2) to examine the existence of a correlation between cardiac index and
Adrienn Pongrácz et al.
Anesthesiology, 119(1), 36-42 (2013-05-15)
Doses of sugammadex required to reverse deep, moderate, and shallow rocuronium-induced neuromuscular blockade have been established. However, no adequate doses for the reversal of reappearance of four twitches of train-of-four (TOF) stimulation (threshold TOF-count-four) have been established. This single-center, randomized
Ben-zhen Chen et al.
Journal of clinical anesthesia, 25(1), 32-35 (2012-11-06)
To test the hypothesis that muscle relaxant is not necessary in patients who are undergoing laparoscopic gynecological surgery with a ProSeal Laryngeal Mask Airway (ProSeal LMA™). Prospective, randomized study. Operating room of Sichuan Provincial Hospital for Women and Children. 120
P H M Sadleir et al.
Anaesthesia and intensive care, 42(1), 93-96 (2014-01-30)
Sugammadex is a selective binding agent for aminosteroid neuromuscular blockers whose use is increasing in anaesthetic practice. We present three cases of severe anaphylaxis coincident with sugammadex administration. Subsequent intradermal testing confirmed sugammadex as the triggering agent, with all patients